Documenti fondamentali
GF29844872
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 0.1m coil, 100mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI100260
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 298-448-72
Lungh. × largh. × spess.
0.1 m × 100 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)