GF29659472
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm tube, 4.24mm outside diameter, 0.38mm wall thickness, 3.48mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FE047470
About This Item
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 296-594-72
L × spess. parete
100 mm × 0.38 mm
D.E. × D.I.
4.24 mm × 3.48 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)