Documenti fondamentali
GF29556119
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
100mm tube, 0.53mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 0.38mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL017100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 295-561-19
L × spess. parete
100 mm × 0.075 mm
D.E. × D.I.
0.53 mm × 0.38 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)