GF29481396
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200mm tube, 15mm outside diameter, 0.4mm wall thickness, 14.2mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NJ277600
About This Item
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 294-813-96
L × spess. parete
200 mm × 0.4 mm
D.E. × D.I.
15 mm × 14.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)