Documenti fondamentali
GF29069556
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.15 mm, length 0.5 m, coil width 12 mm
Sinonimo/i:
FA140231
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 290-695-56
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
12 mm
Spessore
0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)