GF28998938
Brass alloy, Cu63Zn37
200mm tube, 1.18mm outside diameter, 0.23mm wall thickness, 0.72mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU027170
About This Item
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 289-989-38
L × spess. parete
200 mm × 0.23 mm
D.E. × D.I.
1.18 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)