GF28588269
Polyethylene - Carbon Filled
(PE), film, thickness 0.08 mm, size 100 × 100 mm, condition conductive polymer
Sinonimo/i:
ET331080
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 285-882-69
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.08 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)