Key Documents
GF28290438
Tungsten carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, min. particle size 45 micron
Sinonimo/i:
W 526010
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 282-904-38
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)