GF28091730
Copper
wire reel, 10m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.999%
Sinonimo/i:
Copper, CU005285
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 280-917-30
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
10 m × 0.5 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)