Key Documents
GF27161513
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 2 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
ME303020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 271-615-13
Misura
300 × 300 mm
Spessore
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)