Documenti fondamentali
GF26996394
Aluminum borosilicide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g
Sinonimo/i:
AL546010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 269-963-94
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)