Documenti fondamentali
GF26182009
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.1m wire, 1.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 015150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 261-820-09
L × diam.
0.1 m × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)