GF25932809
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
200mm rod, 8.0mm diameter
Sinonimo/i:
FA147920
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 259-328-09
L × diam.
200 mm × 8.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)