GF25830121
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 500mm x 3.2mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
CU047906
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 258-301-21
L × diam.
500 mm × 3.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25830121-5EA | 4061831013351 |
GF25830121-1EA | 4061825431727 |
GF25830121-2EA | 4061829963231 |