GF25182042
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT055121
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 251-820-42
Lunghezza
2 m
Diametro
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)