Key Documents
GF25030369
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
200mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.63mm wall thickness, 3.09mm inside diameter, solution treated
Sinonimo/i:
AL227100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 250-303-69
L × spess. parete
200 mm × 1.63 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 3.09 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)