Key Documents
GF24715425
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
2m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinonimo/i:
AU075840
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Descrizione
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 247-154-25
Lunghezza
2 m
Diam. conduttore
0.1 mm
Spessore isolante
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)