GF24476227
Indium
foil, 15mm disks, thickness 0.75mm, as rolled, 100%
Sinonimo/i:
Indium, IN000268
About This Item
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
100%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 244-762-27
Resistività
8.37 μΩ-cm
diam. × spessore
15 mm × 0.75 mm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)