Documenti fondamentali
GF24424871
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL607950
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 244-248-71
Lunghezza
100 mm
Diametro
5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)