Documenti fondamentali
GF24096674
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, polyester insulation
Sinonimo/i:
NI105810
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyester insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 240-966-74
Spessore isolante
0.002 mm
Lungh. filo × diam.
100 m × 0.025 mm , conductor diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)