GF24083692
Bismuth
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.015mm, permanent polyester support, 99.97%
Sinonimo/i:
Bismuth, BI000140
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.97%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 240-836-92
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
100 mm × 100 mm × 0.015 mm
P. ebollizione
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)