GF23889505
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, hard, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE200230
About This Item
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
foil (hard
hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 238-895-05
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)