GF23864463
Copper
tube, 1000mm, outside diameter 0.75mm, inside diameter 0.23mm, wall thickness 0.26mm, as drawn, 99.9%
Sinonimo/i:
Copper, CU007130
About This Item
Saggio
99.90%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 238-644-63
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
1000 mm × 0.26 mm
D.E. × D.I.
0.75 mm × 0.23 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)