Documenti fondamentali
GF23624018
Iron/Silicon
powder, Fe 91%/Si 9%, max. particle size 150 micron, weight 50 g, condition gas atomized
Sinonimo/i:
FE166011
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 236-240-18
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)