GF23417434
Carbon
foil, 100x100mm, thickness 1.0mm, flexible graphite, 99.8%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 000330, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.80%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 234-174-34
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Misura × spessore
100 × 100 mm × 1.0 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF23417434-1EA | 4061825361857 |
GF23417434-2EA | 4061829496166 |
GF23417434-10EA | 4061829477752 |
GF23417434-5EA | 4061829557768 |