GF23389454
Aluminum
powder, max. particle size 125 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
AL006015
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 233-894-54
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Peso
1000 g
Dimens. max. particelle
125 μm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)