GF23340709
Palladium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.0005mm, 99.75%
Sinonimo/i:
Palladium, PD000170
About This Item
Saggio
99.75%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 233-407-09
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
25 mm × 25 mm × 0.0005 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)