GF23276426
Titanium/Molybdenum
wire, Ti 85%/Mo 15%, 1.0 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
TI085150
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 232-764-26
Lunghezza
1 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)