GF23212471
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm, polymer thickness 0.05mm
Sinonimo/i:
ES301532
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 232-124-71
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)