GF23015359
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.04 mm, length 2 m, coil width 25 mm
Sinonimo/i:
NI800400
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 230-153-59
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
25 mm
Spessore
0.04 mm