Key Documents
GF22980483
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, polyester insulation
Sinonimo/i:
NI095850
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyester insulation
thermocouple wire
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 229-804-83
Lunghezza
100 mm
Diam. conduttore
0.25 mm
Spessore isolante
0.018 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)