GF22754707
Bismuth
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
BI006111
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.999%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 227-547-07
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
P. eboll.
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)