Key Documents
GF22665078
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
200mm wire, 0.1mm diameter, hard, straight wire
Sinonimo/i:
FE205320
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 226-650-78
L × diam.
200 mm × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)