Key Documents
GF22064914
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 6.0 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI057919
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 220-649-14
Lunghezza
100 mm
Diametro
6.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)