GF22018553
Platinum
tube, 50mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 2.8mm, wall thickness 0.1mm, as drawn, 99.95%
Sinonimo/i:
Platinum, PT007300
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 220-185-53
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
50 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 2.8 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)