GF21920295
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 500, length 10 m, number of filaments
Sinonimo/i:
AL625720
About This Item
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 219-202-95
Lunghezza
10 m