GF21822308
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 40 x 40mm, 0.01mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
FE080205
About This Item
Descrizione
not light tested (nlt)
Forma fisica
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 218-223-08
Misura × spessore
40 mm × 40 mm × 0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)