GF21723993
Platinum
tube, 500mm, outside diameter 1.0mm, inside diameter 0.8mm, wall thickness 0.1mm, as drawn, 99.95%
Sinonimo/i:
Platinum, PT007200
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 217-239-93
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
500 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.8 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)