GF21534836
Zirconium
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
Sinonimo/i:
ZR008635
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 215-348-36
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)