Documenti fondamentali
GF21404911
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 10m length, 0.25mm conductor diameter, 0.04mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
NI105855
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyimide insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 214-049-11
Lunghezza
10 mm
Diam. conduttore
0.25 mm
Spessore isolante
0.04 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF21404911-1EA4061825424040