Documenti fondamentali
GF21323023
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 100 x 100mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
TI050400
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed (precipitation hardenable)
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 213-230-23
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.42 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)