Key Documents
GF20549583
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 10mm disks, 0.0065mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU070230
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 205-495-83
Misura × spessore
10 mm × 0.0065 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)