Key Documents
GF20432135
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, outside diameter 24.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
AL417250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 204-321-35
Lunghezza
200 mm
D.E.
24.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)