Key Documents
GF19831057
Stainless steel - AISI 321
wire, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, 0.5 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Sinonimo/i:
FE215150
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 198-310-57
Lunghezza
100 m
Diametro
0.5 mm