GF19692041
Haynes® 230 alloy
rod, Ni62%/Cr22%/W 14%/Mo 2, 25.4 mm diameter, length 50 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NE057930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 196-920-41
Lunghezza
50 mm
Diametro
25.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF19692041-1EA | 4061821135520 |
GF19692041-2EA | 4061821135537 |