Key Documents
GF19599744
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.05m wire, 0.8mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT285155
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 195-997-44
L × diam.
0.05 m × 0.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)