Key Documents
GF19572611
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
200mm rod, 16.0mm diameter
Sinonimo/i:
W 117935
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 195-726-11
L × diam.
200 mm × 16.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)