GF19008817
Cadmium
foil, 300x300mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.95%
Sinonimo/i:
Cadmium, CD000251
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 190-088-17
Resistività
7.27 μΩ-cm, 22°C
Misura × spessore
300 x 300 mm × 0.25 mm
P. ebollizione
765 °C (lit.)
Punto di fusione
320.9 °C (lit.)
Densità
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)