Key Documents
GF18972322
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 50 x 50mm, 0.3mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FA140300
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 189-723-22
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)