Documenti fondamentali
GF18735015
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 15mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI110355
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 187-350-15
Misura × spessore
15 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)